Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Amino-terminal enhancer of split Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Amino-terminal enhancer of split, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5618-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15986479
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001121.2
Amino-terminal enhancer of split Protein
Research Use Only
AES
Recombinant Protein
E. coli
MCHKNGFPQE GGITAAFLQK RKLRLSKNHR PARAKVTEHV RGTRPGRATA GPAASTRAAG SLFFDRWGNR GPAGCRGSSH LPQQLKFTTS DSCDRIKDEF QLLQAQYHSL KLECDKLASE KSEMQRHYVM YYEMSYGLNI EMHKQAEIVK RLNGICAQVL PYLSQEHQQQ VLGAIERAKQ VTAPELNSII RQQLQAHQLS QLQALALPLT PLPVGLQPPS LPAVSAGTGL LSLSALGSQA HLSKEDKNGH DGDTHQEDDG EKSD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
166
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol