Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-crystallin B chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-crystallin B chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5870-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15988339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001276736.1
Alpha-crystallin B chain Protein
Research Use Only
CRYAB
Recombinant Protein
E. coli
MDIAIHHPWI RRPFFPFHSP SRLFDQFFGE HLLESDLFPT STSLSPFYLR PPSFLRAPSW FDTGLSEMRL EKDRFSVNLD VKHFSPEELK VKVLGDVIEV HGKHEERQDE HGFISREFHR KYRIPADVDP LTITSSLSSD GVLTVNGPRK QVSGPERTIP ITREEKPAVT AAPKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1410
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol