Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldose 1-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldose 1-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7961-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_620156.1
Aldose 1-epimerase Protein
Research Use Only
GALM
Recombinant Protein
E. coli
ASVTRAVFGE LPSGGGTVEK FQLQSDLLRV DIISWGCTIT ALEVKDRQGR ASDVVLGFAE LEGYLQKQPY FGAVIGRVAN RIAKGTFKVD GKEYHLAINK EPNSLHGGVR GFDKVLWTPR VLSNGVQFSR ISPDGEEGYP GELKVWVTYT LDGGELIVNY RAQASQATPV NLTNHSYFNL AGQASPNIND HEVTIEADTY LPVDETLIPT GEVAPVQGTA FDLRKPVELG KHLQDFHLNG FDHNFCLKGS KEKHFCARVH HAASGRVLEV YTTQPGVQFY TGNFLDGTLK GKNGAVYPKH SGFCLETQNW PDAVNQPRFP PVLLRPGEEY DHTTWFKFSV A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
130589
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol