missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDOC Protein
A cDNA sequence encoding the ALDOC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 230 |
---|---|
Nombre | ALDOC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | ALDOC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994108
|
enQuireBio™
QP10517-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914118
|
enQuireBio™
QP10517-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904118
|
enQuireBio™
QP10517-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
230 | |
Research Use Only | |
ALDOC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPHSYPALSA EQKKELSDIA LRIVAPGKGI LAADESVGSM AKRLSQIGVE NTEENRRLYR QVLFSADDRV KKCIGGVIFF HETLYQKDDN GVPFVRTIQD KGIVVGIKVD KGVVPLAGTD GETTTQGLDG LSERCAQYKK DGADFAKWRC VLKISERTPS ALAILENANV LARYASICQQ NGIVPIVEPE ILPDGDHDLK RCQYVTEKVL AAVYKALSDH HVYLEGTLLK PNMVTPGHAC PIKYTPEEIA MATVTALRRT VPPAVPGVTF LSGGQSEEEA SFNLNAINRC PLPRPWALTF SYGRALQASA LNAWRGQRDN AGAATEEFIK RAEVNGLAAQ GKYEGSGEDG GAAAQSLYIA NHAY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
ALDOC Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 6 units/mg, one unit will convert 1.0 umol of fructose 1,6-diphosphate to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehydes 3- phosphate per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
Untagged | |
The ALDOC solution (1 mg/ml) contains 20% glycerol, 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 2mM DTT and 0.1M NaCl. |