Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH5A1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALDH5A1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5645-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956689
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001071.1
ALDH5A1, mitochondrial Protein
Research Use Only
ALDH5A1
Recombinant Protein
Yeast
AGRLAGLSAA LLRTDSFVGG RWLPAAATFP VQDPASGAAL GMVADCGVRE ARAAVRAAYE AFCRWREVSA KERSSLLRKW YNLMIQNKDD LARIITAESG KPLKEAHGEI LYSAFFLEWF SEEARRVYGD IIHTPAKDRR ALVLKQPIGV AAVITPWNFP SAMITRKVGA ALAAGCTVVV KPAEDTPFSA LALAELASQA GIPSGVYNVI PCSRKNAKEV GEAICTDPLV SKISFTGSTT TGKILLHHAA NSVKRVSMEL GGLAPFIVFD SANVDMS-QA VAGAMASKFR NTGQTCVCSN QFLVQRGIHD AFVKAFAEAM KKNLRVGNGF EEGTTQGPLI NEKAVEKVEK QVNDAVSKGA TVVTGGKRHQ LGKNFFEPTL LCNVTQDMLC THEETFGPLA PVIKFDTEEE AIAIANAADV GLAGYFYSQD PAQIWRVAEQ LEVGMVGVNE GLISSVECPF GGVKQSGLGR EGSKYGIDEY LELKYVCYGG L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7915
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol