Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5615-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966449
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000661.2
Alcohol dehydrogenase 4 Protein
Research Use Only
ADH4
Recombinant Protein
E. coli
MGTKGKVIKC KAAIAWEAGK PLCIEEVEVA PPKAHEVRIQ IIATSLCHTD ATVIDSKFEG LAFPVIVGHE AAGIVESIGP GVTNVKPGDK VIPLYAPLCR KCKFCLSPLT NLCGKISNLK SPASDQQLME DKTSRFTCKG KPVYHFFGTS TFSQYTVVSD INLAKIDDDA NLERVCLLGC GFSTGYGAAI NNAKVTPGST CAVFGLGGVG LSAVMGCKAA GASRIIGIDI NSEKFVKAKA LGATDCLNPR DLHKPIQEVI IELTKGGVDF ALDCAGGSET MKAALDCTTA GWGSCTFIGV AAGSKGLTIF PEELIIGRTI NGTFFGGWKS VDSIPKLVTD YKNKKFNLDA LVTHTLPFDK ISEAFDLMNQ GKSVRTILIF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
127
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol