Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alanine aminotransferase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alanine aminotransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6114-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005300.1
Alanine aminotransferase 1 Protein
Research Use Only
GPT
Recombinant Protein
E. coli
ASSTGDRSQA VRHGLRAKVL TLDGMNPRVR RVEYAVRGPI VQRALELEQE LRQGVKKPFT EVIRANIGDA QAMGQRPITF LRQVLALCVN PDLLSSPNFP DDAKKRAERI LQACGGHSLG AYSVSSGIQL IREDVARYIE RRDGGIPADP NNVFLSTGAS DAIVTVLKLL VAGEGHTRTG VLIPIPQYPL YSATLAELGA VQVDYYLDEE RAWALDVAEL HRALGQARDH CRPRALCVIN PGNPTGQVQT RECIEAVIRF AFEERLFLLA DEVYQDNVYA AGSQFHSFKK VLMEMGPPYA GQQELASFHS TSKGYMGECG FRGGYVEVVN MDAAVQQQML KLMSVRLCPP VPGQALLDLV VSPPAPTDPS FAQFQAEKQA VLAELAAKAK LTEQVFNEAP GISCNPVQGA MYSFPRVQLP PRAVERAQEL GLAPDMFFCL RLLEETGICV VPGSGFGQRE GTYHFRMTIL PPLEKLRLLL EKLSRFHAKF TLEYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2875
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol