Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AFG3-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AFG3-like protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8466-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16004771
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006787.2
AFG3-like protein 1
Research Use Only
AFG3L2
Recombinant Protein
E. coli
ERVIGGLEKK TQVLQPEEKK TVAYHEAGHA VAGWYLEHAD PLLKVSIIPR GKGLGYAQYL PKEQYLYTKE QLLDRMCMTL GGRVSEEIFF GRITTGAQDD LRKVTQSAYA QIVQFGMNEK VGQISFDLPR QGDMVLEKPY SEATARLIDD EVRILINDAY KRTVALLTEK KADVEKVALL LLEKEVLDKN DMVELLGPRP FAEKSTYEEF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10939
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol