Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADP-ribosylation factor 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADP-ribosylation factor 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5674-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976909
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001654.1
ADP-ribosylation factor 6 Protein
Research Use Only
ARF6
Recombinant Protein
E. coli
MGKVLSKIFG NKEMRILMLG LDAAGKTTIL YKLKLGQSVT TIPTVGFNVE TVTYKNVKFN VWDVGGQDKI RPLWRHYYTG TQGLIFVVDC ADRDRIDEAR QELHRIINDR EMRDAIILIF ANKQDLPDAM KPHEIQEKLG LTRIRDRNWY VQPSCATSGD GLYEGLTWLT SNYKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
382
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol