Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACY1 / Aminoacylase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8038-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000657.1
ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
Research Use Only
ACY1
Recombinant Protein
E. coli
MTSKGPEEEH PSVTLFRQYL RIRTVQPKPD YGAAVAFFEE TARQLGLGCQ KVEVAPGYVV TVLTWPGTNP TLSSILLNSH TDVVPVFKEH WSHDPFEAFK DSEGYIYARG AQDMKCVSIQ YLEAVRRLKV EGHRFPRTIH MTFVPDEEVG GHQGMELFVQ RPEFHALRAG FALDEGIANP TDAFTVFYSE RSPWWVRVTS TGRPGHASRF MEDTAAEKLH KVVNSILAFR EKEWQRLQSN PHLKEGSVTS VNLTKLEGGV AYNVIPATMS ASFDFRVAPD VDFKAFEEQL QSWCQAAGEG VTLEFAQKWM HPQVTPTDDS NPWWAAFSRV CKDMNLTLEP EIMPAATDNR YIRAVGVPAL GFSPMNRTPV LLHDHDERLH EAVFLRGVDI YTRLLPALAS VPALPSDS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
95
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol