missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-related protein 2/3 complex subunit 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8442-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16014651

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_005722.1
Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 2 Protein
Research Use Only
ARPC2
Recombinant Protein
E. coli
MILLEVNNRI IEETLALKFE NAAAGNKPEA VEVTFADFDG VLYHISNPNG DKTKVMVSIS LKFYKELQAH GADELLKRVY GSFLVNPESG YNVSLLYDLE NLPASKDSIV HQAGMLKRNC FASVFEKYFQ FQEEGKEGEN RAVIHYRDDE TMYVESKKDR VTVVFSTVFK DDDDVVIGKV FMQEFKEGRR ASHTAPQVLF SHREPPLELK DTDAAVGDNI GYITFVLFPR HTNASARDNT INLIHTFRDY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10109
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales