Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin, cytoplasmic 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin, cytoplasmic 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8379-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001092.1
Actin, cytoplasmic 1 Protein
Research Use Only
ACTB
Recombinant Protein
E. coli
PVLLTEAPLN PKANREKMTQ IMFETFNTPA MYVAIQAVLS LYASGRTTGI VMDSGDGVTH TVPIYEGYAL PHAILRLDLA GRDLTDYLMK ILTERGYSFT TTAEREIVRD IKEKLCYVAL DFEQEMATAA SSSSLEKSYE LPDGQVITIG NERFRCPEAL FQPSFLGMES CGIHETTFNS IMKCDVDIRK DLYANTVLSG GTTMYPGIAD RMQKEITALA PSTMKIKIIA PPERKYSVWI GGSILASLST FQQMWISKQE YDESGPSIVH RKCF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
60
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol