Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACAT2 Protein
A cDNA sequence encoding the ACAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ACAT2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935628
|
enQuireBio™
QP10937-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925628
|
enQuireBio™
QP10937-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915628
|
enQuireBio™
QP10937-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ACAT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACAT2 Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNAG SDPVVIVSAA RTIIGSFNGA LAAVPVQDLG STVIKEVLKR ATVAPEDVSE VIFGHVLAAG CGQNPVRQAS VGAGIPYSVP AWSCQMICGS GLKAVCLAVQ SIGIGDSSIV VAGGMENMSK APHLAYLRTG VKIGEMPLTD SILCDGLTDA FHNCHMGITA ENVAKKWQVS REDQDKVAVL SQNRTENAQK AGHFDKEIVP VLVSTRKGLI EVKTDEFPRH GSNIEAMSKL KPYFLTDGTG TVTPANASGI NDGAAAVVLM KKSEADKRGL TPLARIVSWS QVGVEPSIMG IGPIPAIKQA VTKAGWSLED VDIFEINEAF AAVSAAIVKE LGLNPEKVNI EGGAIALGHP LGASGCRILV TLLHTLERMG RSRGVAALCI GGGMGIAMCV QR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |