Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACAA1 / PTHIO Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACAA1 / PTHIO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5602-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996359
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001123882.1
ACAA1 / PTHIO Protein
Research Use Only
ACAA1
Recombinant Protein
E. coli
LSGAPQASAA DVVVVHGRRT AICRAGRGGF KDTTPDELLS AVMTAVLKDV NLRPEQLGDI CVGNVLQPGA GAIMARIAQF LSDIPETVPL STVNRQCSSG LMS-QAVASI AGGIRNGSYD IGMACGITSE NVAERFGISR EKQDTFALAS QQKAARAQSK GCFQAEIVPV TTTVHDDKGT KRSITVTQDE GIRPSTTMEG LAKLKPAFKK DGSTTAGLTV SDVDIFEINE AFASQAAYCV EKLRLPPEKV NPLGGAVALG HPLGCTGARQ VITLLNELKR RGKRAYGVVS MCIGTGMGAA AVFEYPGN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
30
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol