Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABHD14B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ABHD14B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7914-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001139786.1
ABHD14B Protein
Research Use Only
ABHD14B
Recombinant Protein
E. coli
AASVEQREGT IQVQGQALFF REALPGSGQA RFSVLLLHGI RFSSETWQNL GTLHRLAQAG YRAVAIDLPG LGHSKEAAAP APIGELAPGS FLAAVVDALE LGPPVVISPS LSGMYSLPFL TAPGSQLPGF VPVAPICTDK INAANYASVK TPALIVYGDQ DPMGQTSFEH LKQLPNHRVL IMKGAGHPCY LDKPEEWHTG LLDFLQGLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84836
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol