Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AADAT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AADAT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7920-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071591
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001273611.1
AADAT Protein
Research Use Only
AADAT
Recombinant Protein
E. coli
PKSMISLAGG LPNPNMFPFK TAVITVENGK TIQFGEEMMK RALQYSPSAG IPELLSWLKQ LQIKLHNPPT IHYPPSQGQM DLCVTSGSQQ GLCKVFEMII NPGDNVLLDE PAYSGTLQSL HPLGCNIINV ASDESGIVPD SLRDILSRWK PEDAKNPQKN TPKFLYTVPN GNNPTGNSLT SERKKEIYEL ARKYDFLIIE DDPYYFLQFN KFRVPTFLSM DVDGRVIRAD SFSKIISSGL RIGFLTGPKP LIERVILHIQ VSTLHPSTFN QLMISQLLHE WGEEGFMAHV DRVIDFYSNQ KDAILAAADK WLTGLAEWHV PAAGMFLWIK VKGINDVKEL IEEKAVKMGV LMLPGNAFYV DSSAPSPYLR ASFSSASPEQ MDVAFQVLAQ LIKESL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51166
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol