Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8406-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084431
  • en la oferta / 1 miligramo
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
NP_000958.1
60S ribosomal protein L3 Protein
Research Use Only
RPL3
Recombinant Protein
E. coli
SHRKFSAPRH GSLGFLPRKR SSRHRGKVKS FPKDDPSKPV HLTAFLGYKA GMTHIVREVD RPGSKVNKKE VVEAVTIVET PPMVVVGIVG YVETPRGLRT FKTVFAEHIS DECKRRFYKN WHKSKKKAFT KYCKKWQDED GKKQLEKDFS SMKKYCQVIR VIAHTQMRLL PLRQKKAHLM EIQVNGGTVA EKLDWARERL EQQVPVNQVF GQDEMIDVIG VTKGKGYKGV TSRWHTKKLP RKTHRG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6122
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol