Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8413-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000976.1
60S ribosomal protein L17 Protein
Research Use Only
RPL17
Recombinant Protein
E. coli
VRYSLDPENP TKSCKSRGSN LRVHFKNTRE TAQAIKGMHI RKATKYLKDV TLQKQCVPFR RYNGGVGRCA QAKQWGWTQG RWPKKSAEFL LHMLKNAESN AELKGLDVDS LVIEHIQVNK APKMRRRTYR AHGRINPYMS SPCHIEMILT EKEQIVPKPE EEVAQKKKIS QKKLKKQKLM ARE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6139
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol