Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S acidic ribosomal protein P1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S acidic ribosomal protein P1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6625-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000994.1
60S acidic ribosomal protein P1 Protein
Research Use Only
RPLP1
Recombinant Protein
E. coli
ASVSELACIY SALILHDDEV TVTEDKINAL IKAAGVNVEP FWPGLFAKAL ANVNIGSLIC NVGAGGPAPA AGAAPAGGPA PSTAAAPAEE KKVEAKKEES EESDDDMGFG LFD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6176
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol