Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 5-hydroxytryptamine receptor 3E Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) 5-hydroxytryptamine receptor 3E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9978-iv-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243542.1
5-hydroxytryptamine receptor 3E Protein
Research Use Only
HTR3E
Recombinant Protein
E. coli
MSAILDVNEQ LHLLSSFLWL EMVWDNPFIS WNPEECEGIT KMSMAAKNLW LPDIFIIELM DVDKTPKGLT AYVSNEGRIR YKKPMKVDSI CNLDIFYFPF DQQNCTLTFS SFLYTVDSML LDMEKEVWEI TDASRNILQT HGEWELLGLS KATAKLS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
285242
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol