Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S27 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S27, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6626-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001021.1
40S ribosomal protein S27 Protein
Research Use Only
RPS27
Recombinant Protein
E. coli
PLAKDLLHPS PEEEKRKHKK KRLVQSPNSY FMDVKCPGCY KITTVFSHAQ TVVLCVGCST VLCQPTGGKA RLTEGCSFRR KQH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6232
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol