Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S25 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S25, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8329-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001019.1
40S ribosomal protein S25 Protein
Research Use Only
RPS25
Recombinant Protein
E. coli
MPPKDDKKKK DAGKSAKKDK DPVNKSGGKA KKKKWSKGKV RDKLNNLVLF DKATYDKLCK EVPNYKLITP AVVSERLKIR GSLARAALQE LLSKGLIKLV SKHRAQVIYT RNTKGGDAPA AGEDA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6230
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol