Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8471-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074791
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001020241.1
40S ribosomal protein S14 Protein
Research Use Only
RPS14
Recombinant Protein
E. coli
APRKGKEKKE EQVISLGPQV AEGENVFGVC HIFASFNDTF VHVTDLSGKE TICRVTGGMK VKADRDESSP YAAMLAAQDV AQRCKELGIT ALHIKLRATG GNRTKTPGPG AQSALRALAR SGMKIGRIED VTPIPSDSTR RKGGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6208
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol