Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S13 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8411-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008.1
40S ribosomal protein S13 Protein
Research Use Only
RPS13
Recombinant Protein
E. coli
RMHAPGKGLS QSALPYRRSV PTWLKLTSDD VKEQIYKLAK KGLTPSQIGV ILRDSHGVAQ VRFVTGNKIL RILKSKGLAP DLPEDLYHLI KKAVAVRKHL ERNRKDKDAK FRLILIESRI HRLARYYKTK RVLPPNWKYE SSTASALVA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6207
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol