Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L9, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L9, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8483-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001287662.1
39S ribosomal protein L9, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL9
Recombinant Protein
E. coli
WKVPLAGEGR KPRLHRRHRV YKLVEDTKHR PKENLELILT QSVENVGVRG DLVSVKKSLG RNRLLPQGLA VYASPENKKL FEEEKLLRQE GKLEKIQTKA GEATVKFLKS CRLEVGMKNN VKWELNPEIV ARHFFKNLGV VVAPHTLKLP EEPITRWGEY WCEVTVNGLD TVRVPMSVVN FEKPKTKRYK YWLAQQAAKA MAPTSPQI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
65005
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol