Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L42, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L42, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6382-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_054769.1
39S ribosomal protein L42, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL42
Recombinant Protein
E. coli
KSTYSPLPDD YNCNVELALT SDGRTIVCYH PSVDIPYEHT KPIPRPDPVH NNEETHDQVL KTRLEEKVEH LEEGPMIEQL SKMFFTTKHR WYPHGRYHRC RKNLNPPKDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
28977
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol