Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L28, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L28, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7579-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006419.2
39S ribosomal protein L28, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL28
Recombinant Protein
E. coli
MPLHKYPVWL WKRLQLREGI CSRLPGYYLR SLEEERTPTP VHYRPHGAKF KINPKNGQRE RVEDVPIPIY FPPESQRGLW GGEGWILGQI YANNDKLSKR LKKVWKPQLF EREFYSEILD KKFTVTVTMR TLDLIDEAYG LDFYILKTPK EDLCSKFGMD LKRGMLLRLA RQDPQLHPED PERRAAIYDK YKEFAIPEEE AEWVGLTLEE AIEKQRLLEE KDPVPLFKIY VAELIQQLQQ QALSEPAVVQ KRASGQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10573
500 μg
Not determined.
Full Length of BC000990
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol