Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5603-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966369
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006102.2
3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Protein
Research Use Only
ACAA2
Recombinant Protein
E. coli
FGAYGGLLKD FTATDLSEFA AKAALSAGKV SPETVDSVIM GNVLQSSSDA IYLARHVGLR VGIPKETPAL TINRLCGSGF QSIVNGCQEI CVKEAEVVLC GGTESMSQAP YCVRNVRFGT KLGSDIKLED SLWVSLTDQH VQLPMAMTAE NLAVKHKISR EECDKYALQS QQRWKAANDA GYFNDEMAPI EVKTKKGKQT MQVDEHARPQ TTLEQLQKLP PVFKKDGTVT AGNASGVADG AGAVIIASED AVKKHNFTPL ARIVGYFVSG CDPSIMGIGP VPAISGALKK AGLSLKDMDL VEVNEAFAPQ YLAVERSLDL DISKTNVNGG AIALGHPLGG SGSRITAHLV HELRRRGGKY AVGSACIGGG QGIAVIIQST A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10449
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol