Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8037-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001032900.1
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 Protein
Research Use Only
HSD17B10
Recombinant Protein
E. coli
AAACRSVKGL VAVITGGASG LGLATAERLV GQGASAVLLD LPNSGGEAQA KKLGNNCVFA PADVTSEKDV QTALALAKGK FGRVDVAVNC AGIAVASKTY NLKKGQTHTL EDFQRVLDVN LMGTFNVIRL VAGEMGQNEP DQGGQRGVII NTASVAAFEG QVGQAAYSAS KGGIVGMTLP IARDLAPIGI RVMTIAPGLF GTPLLTSLPE KVCNFLASQV PFPSRLGDPA EYAHLVQAII ENPFLNGEVI RLDGAIRMQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3028
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol