Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 28S ribosomal protein S16, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8290-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057149.1
28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPS16
Recombinant Protein
E. coli
VAAHNKCPRD GRFVEQLGSY DPLPNSHGEK LVALNLDRIR HWIGCGAHLS KPMEKLLGLA GFFPLHPMMI TNAERLRRKR AREVLLASQK TDAEATDTEA TET
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51021
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol