Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 eta / YWHAH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 eta / YWHAH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP870-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036021
  • 339.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_003396.1
14-3-3 eta / YWHAH Protein
Research Use Only
YWHAH
Recombinant Protein
E. coli
REQLLQRARL AEQAERYDDM ASAMKAVTEL NEPLSNEDRN LLSVAYKNVV GARRSSWRVI SSIEQKTMAD GNEKKLEKVK AYREKIEKEL ETVCNDVLSL LDKFLIKNCN DFQYESKVFY LKMKGDYYRY LAEVASGEKK NSVVEASEAA YKEAFEISKE QMQPTHPIRL GLALNFSVFY YEIQNAPEQA CLLAKQAFDD AIAELDTLNE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TSDQQDEEAG EGN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7533
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol