Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV NS5B Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | HSV HCV NS5B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HSV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15949678
|
enQuireBio™
QP12201-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929678
|
enQuireBio™
QP12201-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939678
|
enQuireBio™
QP12201-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HSV HCV NS5B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
The HCV NS5B protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSPMGF SYDTRCFDST VTESDIRTEE AIYQCCDLDP QARVAIKSLT ERLYVGGPLT NSRGENCGYR RCRASGVLTT SCGNTLTCYI KARAACRAAG LQDCTMLVCG DDLVVICESA GVQED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |