missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 Core Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p24 Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | HIV-1 p24 Core Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15929848
|
enQuireBio™
QP12256-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909848
|
enQuireBio™
QP12256-10UG |
10 μg |
301.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949848
|
enQuireBio™
QP12256-EC-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939848
|
enQuireBio™
QP12256-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919848
|
enQuireBio™
QP12256-1MG |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HIV-1 p24 Core Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein solution contains 10mM Tris pH 8.0, 300mM NaCl and 0.01% Tween-20. |