missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5 Genotype-1 Protein

A cDNA sequence encoding the HCV NS5 Genotype-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12186-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15979628

  • 238.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Hepatitis C HCV NS5 Genotype-1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris. pH 8 and 5mM EDTA.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
Untagged
HCV NS5 Genotype-1 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales