missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg preS2 Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg preS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2815.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis B HBsAg preS2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Hepatitis B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999458
|
enQuireBio™
QP12129-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919468
|
enQuireBio™
QP12129-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909468
|
enQuireBio™
QP12129-1MG |
1 mg |
2815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Hepatitis B HBsAg preS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis B | |
Untagged | |
HBsAg protein was lyophilized from 0.2?m filtered (1 mg/ml) solution in 20mM PBS, pH 7.4 and 50mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQWNSTTFHQALLDPKVRGLYFPAGGSSSGTVNPVPTTASP ISSIFSRTGDPAPN | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |