Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7054-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
YP_401631.1
Latent membrane protein 1
Research Use Only
LMP2
Recombinant Protein
Yeast
MGSLEMVPMG AGPPSPGGDP DGYDGGNNSQ YPSASGSSGN TPTPPNDEER ESNEEPPPPY EDPYWGNGDR HSDYQPLGTQ DQSLYLGLQH DGNDGLPPPP YSPRDDSSQH IYEEAGRGSM NPVCLPVIVA PYLFWLAAIA ASCFTAS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
17494212
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Epstein-Barr
His
Tris-based buffer, 50% glycerol