Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain Raji) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3375.00€
Especificaciones
Nombre | Latent membrane protein 1 |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His-SUMO |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Epstein-Barr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027090
|
enQuireBio™
QP7024-EC-100UG |
100 μg |
967.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16047090
|
enQuireBio™
QP7024-EC-1MG |
1 mg |
3375.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16037090
|
enQuireBio™
QP7024-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16057090
|
enQuireBio™
QP7024-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16067090
|
enQuireBio™
QP7024-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16077090
|
enQuireBio™
QP7024-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
Latent membrane protein 1 | |
His-SUMO | |
Epstein-Barr | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YYHGQRHSDE HHHDDSLPHP QQATDDSSNQ SDSNSNEGRH LLLVSGAGDG PPLCSQNLGA PGGGPNNGPQ DPDNTDDNGP QDPDNTDDNG PHDPLPQDPD NTDDNGPQDP DNTDDNGPHD PLPHNPSDSA GNDGGPPQLT EEVENKGGDQ GPPLMTDGGG GHSHDSGHDG IDPHLPTLLL GTSGSGGDDD DPHGPVQLSY YD | |
LMP1 |