missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant EBV EBNA1 Protein

A cDNA sequence encoding the EBV EBNA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11731-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15908178

  • 1210.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

EBNA1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
PBS pH 8.0 and 300mM Imidazole.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
EBV
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales