Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transcriptional regulatory protein PhoP Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transcriptional regulatory protein PhoP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9558-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_415648.1
Transcriptional regulatory protein PhoP Protein
Research Use Only
phoP
Recombinant Protein
Yeast
MRVLVVEDNA LLRHHLKVQI QDAGHQVDDA EDAKEADYYL NEHIPDIAIV DLGLPDEDGL SLIRRWRSND VSLPILVLTA RESWQDKVEV LSAGADDYVT KPFHIEEVMA RMQALMRRNS GLASQVISLP PFQVDLSRRE LSINDEVIKL TAFEYTIMET LIRNNGKVVS KDSLMLQLYP DAELRESHTI DVLMGRLRKK IQAQYPQEVI TTVRGQGYLF ELR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
945697
50 μg
Not determined.
Full. Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol