Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Signal peptidase I Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Signal peptidase I, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7340-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417063.1
Signal peptidase I Protein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
947040
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
lepB
Recombinant Protein
E. coli
RSFIYEPFQI PSGSMMPTLL IGDFILVEKF AYGIKDPIYQ KTLIETGHPK RGDIVVFKYP EDPKLDYIKR AVGLPGDKVT YDPVSKELTI QPGCSSGQAC ENALPVTYSN VEPSDFVQTF SRRNGGEATS GFFEVPKNET KENGIRLSER KETLGDVTHR ILTVPIAQDQ VGMYYQQPGQ QLATWIVPPG QYFMMGDNRD NSADSRYWGF VPEANLVGRA TAIWMSFDKQ EGEWPTGLRL SRIGGIH