Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli ruvA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ruvA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7321-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038190
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_416375.1
ruvA Protein
Research Use Only
ruvA
Recombinant Protein
E. coli
MIGRLRGIII EKQPPLVLIE VGGVGYEVHM PMTCFYELPE AGQEAIVFTH FVVREDAQLL YGFNNKQERT LFKELIKTNG VGPKLALAIL SGMSAQQFVN AVEREEVGAL VKLPGIGKKT AERLIVEMKD RFKGLHGDLF TPAADLVLTS PASPATDDAE QEAVAALVAL GYKPQEASRM VSKIARPDAS SETLIREALR AAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946369
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol