Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Peptide deformylase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6476-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417745.1
Peptide deformylase Protein
Research Use Only
def
Recombinant Protein
Yeast
SVLQVLHIPD ERLRKVAKPV EEVNAEIQRI VDDMFETMYA EEGIGLAATQ VDIHQRIIVI DVSENRDERL VLINPELLEK SGETGIEEGC LSIPEQRALV PRAEKVKIRA LDRDGKPFEL EADGLLAICI QHEMDHLVGK LFMDYLSPLK QQRIRQKVEK LDRLKARA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947780
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol