Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Penicillin-binding protein 1A Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Penicillin-binding protein 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7405-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_417855.4
Penicillin-binding protein 1A Protein
Research Use Only
mrcA
Recombinant Protein
E. coli
MLDEGYITQQ QFDQTRTEAI NANYHAPEIA FSAPYLSEMV RQEMYNRYGE SAYEDGYRIY TTITRKVQQA AQQAVRNNVL DYDMRHGYRG PANVLWKVGE SAWDNNKITD TLKALPTYGP LLPAAVTSAN PQQATAMLAD GSTVALSMEG VRWARPYRSD TQQGPTPRKV TDVLQTGQQI WVRQVGDAWW LAQVPEVNSA LVSINPQNGA VMALVGGFDF NQSKFNRATQ ALRQVGSNIK PFLYTAAMDK GLTLASMLND VPISRWDASA GSDWQPKNSP PQYAGPIRLR QGLGQSKNVV M
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
947907
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol