missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli LptA Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LptA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7331-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16098250

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_417667.1
LptA Protein
Research Use Only
lptA
Recombinant Protein
E. coli
VTGDTDQPIH IESDQQSLDM QGNVVTFTGN VIVTQGTIKI NADKVVVTRP GGEQGKEVID GYGKPATFYQ MQDNGKPVEG HASQMHYELA KDFVVLTGNA YLQQVDSNIK GDKITYLVKE QKMQAFSDKG KRVTTVLVPS QLQDKNNKGQ TPAQKKGN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947920
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales