Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LptA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LptA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7331-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048250
  • 967.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-11-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_417667.1
LptA Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
947920
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
lptA
Recombinant Protein
E. coli
VTGDTDQPIH IESDQQSLDM QGNVVTFTGN VIVTQGTIKI NADKVVVTRP GGEQGKEVID GYGKPATFYQ MQDNGKPVEG HASQMHYELA KDFVVLTGNA YLQQVDSNIK GDKITYLVKE QKMQAFSDKG KRVTTVLVPS QLQDKNNKGQ TPAQKKGN