Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lactose operon repressor Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lactose operon repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7406-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_414879.3
Lactose operon repressor Protein
Research Use Only
lacI
Recombinant Protein
E. coli
MKPVTLYDVA EYAGVSYQTV SRVVNQASHV SAKTREKVEA AMAELNYIPN RVAQQLAGKQ SLLIGVATSS LALHAPSQIV AAIKSRADQL GASVVVSMVE RSGVEACKAA VHNLLAQRVS GLIINYPLDD QDAIAVEAAC TNVPALFLDV SDQTPINSII FSHEDGTRLG VEHLVALGHQ QIALLAGPLS SVSARLRLAG WHKYLTRNQI QPIAEREGDW SAMSGFQQTM QMLNEGIVPT AMLVANDQMA LGAMRAITES GLRVGADISV VGYDDTEDSS CYIPPLTTIK QDFRLLGQTS VDRLLQLSQG QAVKGNQLLP VSLVKRKTTL APNTQTASPR ALADSLMQLA RQVSRLESGQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
945007
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol