Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli GTP cyclohydrolase-2 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) GTP cyclohydrolase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8879-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_415793.1
GTP cyclohydrolase-2 Protein
Research Use Only
ribA
Recombinant Protein
E. coli
MQLKRVAEAK LPTPWGDFLM VGFEELATGH DHVALVYGDI SGHTPVLARV HSECLTGDAL FSLRCDCGFQ LEAALTQIAE EGRGILLYHR QEGRNIGLLN KIRAYALQDQ GYDTVEANHQ LGFAADERDF TLCADMFKLL GVNEVRLLTN NPKKVEILTE AGINIVERVP LIVGRNPNNE HYLDTKAEKM GHLLNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
945763
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol