Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli GRXB Protein
A cDNA sequence encoding the GRXB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 3595.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 946926 |
---|---|
Nombre | GRXB Protein |
Pureza | Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15949218
|
enQuireBio™
QP12054-5UG |
5 μg |
120.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 23-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15939218
|
enQuireBio™
QP12054-20UG |
20 μg |
181.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 23-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15929218
|
enQuireBio™
QP12054-1MG |
1 mg |
3595.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 23-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
946926 | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKLYIYDHCP YCLKARMIFG LKNIPVELHV LLNDDAETPT RMVGQKQVPI LQKDDSRYMP ESMDIVHYVD KLDGKPLLTG KRSPAIEEWL RKVNGYANKL LLPRFAKSAF DEFSTPAARK YFVDKKEASA GNFADLLAHS DGLIKNISDD LRALDKLIVK PNAVNGELSE DDIQLFPLLR NLTLVAGINW PSRVADYRDN MAKQTQINLL SSMAI |
GRXB Protein | |
Research Use Only | |
grxB | |
E. coli | |
His | |
GRXB protein solution (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 50mM NaCl. |