Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytosine deaminase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cytosine deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7203-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_414871.1
Cytosine deaminase Protein
Research Use Only
codA
Recombinant Protein
Yeast
SNNALQTIIN ARLPGEEGLW QIHLQDGKIS AIDAQSGVMP ITENSLDAEQ GLVIPPFVEP HIHLDTTQTA GQPNWNQSGT LFEGIERWAE RKALLTHDDV KQRAWQTLKW QIANGIQHVR THVDVSDATL TALKAMLEVK QEVAPWIDLQ IVAFPQEGIL SYPNGEALLE EALRLGADVV GAIPHFEFTR EYGVESLHKT FALAQKYDRL IDVHCDEIDD EQSRFVETVA ALAHHEGMGA RVTASHTTAM HSYNGAYTSR LFRLLKMSGI NFVANPLVNI HLQGRFDTYP KRRGITRVKE MLESGINVCF GHDDVFDPWY PLGTANMLQV LHMGLHVCQL MGYGQINDGL NLITHHSART LNLQDYGIAA GNSANLIILP AENGFDALRR QVPVRYSVRG GKVIASTQPA QTTVYLEQPE AIDYKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
944996
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol