Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cell division protein FtsZ Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O6:H1 (strain CFT073 / ATCC 700928 / UPEC) Cell division protein FtsZ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7325-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000462776.1
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Cell division protein FtsZ Protein
Research Use Only
ftsZ
Recombinant Protein
E. coli
MFEPMELTND AVIKVIGVGG GGGNAVEHMV RERIEGVEFF AVNTDAQALR KTAVGQTIQI GSGITKGLGA GANPEVGRNA ADEDRDALRA ALEGADMVFI AAGMGGGTGT GAAPVVAEVA KDLGILTVAV VTKPFNFEGK KRMAFAEQGI TELSKHVDSL ITIPNDKLLK VLGRGISLLD AFGAANDVLK GAVQGIAELI TRPGLMNVDF ADVRTVMSEM GYAMMGSGVA SGEDRAEEAA EMAISSPLLE DIDLSGARGV LVNITAGFDL RLDEFETVGN TIRAFASDNA TVVIGTSLDP DMNDELRVTV VATGIGMDKR PEITLVTNKQ VQQPVMDRYQ QHGMAPLTQE QKPVAKVVND NAPQTAKEPD YLDIPAFLRK QAD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.